567530
Sodium hydroxide
pellets
Synonim(y):
Sodium hydroxide, NaOH, ‘Caustic soda’
About This Item
Product Name
Sodium Hydroxide, Pellets,
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
opis
Merck USA index - 14, 8627
Próba
≥95% (titration)
Formularz
pellets (crystalline)
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
metody
DNA extraction: suitable
kolor
white
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- Oznaczanie homocysteiny związanej z białkami N: Wykorzystanie granulek wodorotlenku sodu w procedurze przygotowania próbki w jednym naczyniu do analizy N-linkowanej homocysteiny białkowej przy użyciu HPLC-FLD, wykazując jej kluczową rolę w syntezie chemicznej i zastosowaniach laboratoryjnych (Piechocka i Głowacki, 2023).
- Piroliza glonów do produkcji wodoru: Wykorzystanie granulek wodorotlenku sodu w stanie stopionym w połączeniu z Na2CO3 do wydajnej produkcji wodoru z pirolizy glonów. To zastosowanie podkreśla jego potencjał w sektorach energii odnawialnej i wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju środowiska (Li et al., 2023).
- Hydrotermalna synteza superstruktur ZnO: Badania nad optymalizacją temperatury i pH przy użyciu granulek wodorotlenku sodu do hydrotermalnej syntezy superstruktur ZnO. Zastosowanie to ma kluczowe znaczenie dla nauki o materiałach, w szczególności w opracowywaniu nanomateriałów o określonych właściwościach morfologicznych (Ejsmont i Goscianska, 2023).
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium Hydroxide, Pellets
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1