Merck
5.43833
Supelco
Sodium acetate trihydrate
for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Acetic acid sodium salt trihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COONa · 3H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
136.08
Beilstein:
3732037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
204-823-8
NACRES:
NB.21
Formularz
solid
temp. samozapłonu
1112 °F
607 °C
metody
HPLC: suitable
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
temp. przejścia
flash point >250 °C
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
900 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Klucz InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Drukowanie 3D przechłodzonych cieczy: Trójwodzian octanu sodu jest stosowany w druku 3D przechłodzonych cieczy. Badania te obejmują modelowanie i weryfikację zachowania przechłodzonego trójwodzianu octanu sodu w procesach wytwarzania przyrostowego. Badanie pokazuje jego potencjał w tworzeniu złożonych struktur i podkreśla właściwości termiczne niezbędne do utrzymania przechłodzenia podczas procesu drukowania. To zastosowanie jest istotne dla chemików pracujących nad zaawansowanymi technikami produkcji i materiałoznawstwem (Brillinger, Additive Manufacturing, 2023).
  • Magazynowanie energii cieplnej: Trójwodny octan sodu jest szeroko stosowany w systemach magazynowania energii cieplnej ze względu na jego korzystne właściwości przemiany fazowej. Badania wykazały jego skuteczność w magazynowaniu i uwalnianiu energii cieplnej, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań w ogrzewaniu słonecznym i efektywności energetycznej budynków. W badaniach zbadano również wpływ dodania wody do trójwodzianu octanu sodu w celu zwiększenia jego stabilności termicznej i pojemności ciepła utajonego (Beaupere et al., Applied Sciences, 2021).
  • Zarodkowanie elektryczne przechłodzonych kompozytów z przemianą fazową: Trójwodzian octanu sodu jest stosowany do przygotowania i analizy wydajności elektrod wyzwalanych w sposób kontrolowany do zarodkowania elektrycznego przechłodzonych kompozytów z przemianą fazową. Badanie to koncentruje się na poprawie wydajności i niezawodności materiałów zmiennofazowych w systemach zarządzania ciepłem. Odkrycia mają kluczowe znaczenie dla rozwoju zaawansowanych rozwiązań magazynowania ciepła w różnych zastosowaniach przemysłowych (Chen et al., SSRN Electronic Journal, 2022).
  • Pomiary czasu trwania krzepnięcia resztkowego: Eksperymentalne pomiary czasu trwania krzepnięcia resztkowego przechłodzonego trójwodzianu octanu sodu są przeprowadzane w celu zrozumienia jego dynamiki przemiany fazowej. Badania te zapewniają wgląd w kinetykę krzepnięcia i pomagają zoptymalizować wykorzystanie materiału w zastosowaniach związanych z magazynowaniem energii cieplnej. Badanie to ma kluczowe znaczenie dla chemików pracujących nad materiałami zmiennofazowymi i systemami magazynowania energii (Beaupere et al., International Journal of Thermal Sciences, 2020).
  • Kompozytowe materiały przemiany fazowej: Trihydrat octanu sodu jest łączony z pirolityczną pozostałością węglową w celu stworzenia kompozytowych materiałów przemiany fazowej. Badania te mają na celu poprawę wydajności cykli termicznych i zmniejszenie niedostatecznego chłodzenia i separacji faz powszechnie związanych z trójwodzianem octanu sodu. Badanie wykazało stabilność materiału i wysoką wartość ciepła utajonego, dzięki czemu nadaje się on do długoterminowych zastosowań związanych z magazynowaniem energii cieplnej (Yuan, Journal of Physics: Conference Series, 2022).
Inne uwagi
Substrat enzymatyczny dla kinazy octanowej (EC 2.7.2.1)
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium acetate trihydrate
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1