Merck
5.43832
Supelco
Sodium chloride
for HPLC LiChropur
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
Wzór liniowy:
NaCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
58.44
Beilstein:
3534976
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Numer indeksu EC:
231-598-3
NACRES:
NB.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 865 °C)
Formularz
solid
metody
HPLC: suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
rozpuszczalność
358 g/L
gęstość nasypowa
1140 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Stężenie, charakterystyka i rozkład wielkości mikroplastiku w ujściu Zatoki Delaware...: W badaniu tym zbadano rozmieszczenie i charakterystykę mikroplastiku w Zatoce Delaware, wykorzystując chlorek sodu w procesie separacji gęstości w celu identyfikacji cząstek mikroplastiku w próbkach środowiskowych (Nitzberg et al., 2024).
  • Elektrochemicznie wyhodowane cienkie warstwy NiO(OH) bogate w otwory w kierunku bardzo szybkiego i selektywnego, wolnego od enzymów elektrochemicznego wykrywania dopaminy w symulowanym środowisku..: W ramach tych badań opracowano cienkie warstwy wodorotlenku niklu przy użyciu metod elektrochemicznych, które obejmowały chlorek sodu jako składnik elektrolitu w celu poprawy właściwości elektrochemicznych do wykrywania dopaminy (Mondal et al., 2024).
  • Jony soli poprawiają właściwości izolatu białka sojowego/kompleksu kurdlanu jako substytutu tłuszczu: Wpływ interakcji molekularnych na stabilność podczas zamrażania i rozmrażania ..: W badaniu tym zbadano rolę jonów soli, w tym chlorku sodu, w poprawie stabilności zamrażania i rozmrażania izolatu białka sojowego i kompleksu curdlan, które są stosowane jako substytuty tłuszczu w produktach spożywczych (Zhao et al., 2024).
  • Oznaczanie pozostałości pestycydów w soi przy użyciu QuEChERS, a następnie wstępne zatężanie DLLME na bazie rozpuszczalnika głęboko eutektycznego przed analizą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas...: W badaniu tym wykorzystano chlorek sodu w metodzie QuEChERS do ekstrakcji pozostałości pestycydów z soi, demonstrując rolę soli w technikach przygotowania próbek (Petrarca et al., 2024).
  • Potencjalnie modulowana powierzchniowo wzmocniona spektroskopia ramanowska tolmetyny na polaryzowalnych interfejsach ciecz-ciecz funkcjonalizowanych nanocząstkami złota...: Badania obejmowały wykorzystanie chlorku sodu do modulowania siły jonowej w badaniu skupiającym się na analizie spektroskopowej farmaceutyków na interfejsach wzmocnionych nanocząstkami (Tarabet et al., 2024).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1