5.43808
Acetic acid
100%, for HPLC LiChropur™
Synonim(y):
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Product Name
Acetic acid 100%, for HPLC LiChropur™
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7978
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Poziom jakości
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
15.4 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (alkalimetric)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
485 °C
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Lepkość kinematyczna
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 39 °C
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Al: ≤0.02 ppm
Ca: ≤10.0 ppm
Cu: ≤0.010 ppm
Fe: ≤0.050 ppm
K: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.050 ppm
NH4+: ≤10.0 ppm
Na: ≤0.20 ppm
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Zastosowanie
PFAS testing
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid 100%
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C