539480
Proteinase K from Tritirachium album
Synonim(y):
Endopeptidase K
About This Item
Formularz
lyophilized solid
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥30 mAnson units/mg dry wt
≥40 mAnson units/mg protein
masa cząsteczkowa
28.93 kDa
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
kolor
white
rozpuszczalność
50 mM Tris-HCl, 2 mM calcium acetate, pH 8.0: soluble
obecność zanieczyszczeń
DNase, none detected (nicking activity with pBR322, incubation for 6 h at 37°C)
RNase, none detected (ribonuclease activity with MS2 RNA detected after incubation for 6 h at 37°C)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Lebherz, H.G., et al. 1986. Biochem. J.233, 51.
Ebeling, W., et al. 1974. Eur. J. Biochem.47, 91.
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteinase K from Tritirachium album
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1