Merck
5.05732
Sigma-Aldrich
GBR 12909 Dihydrochloride
Synonim(y):
Chlorowodorek 1-(2-bis(4-fluorofenylo)metoksy)etylo)-4-(3-fenylopropylo)piperazyny, inhibitor aktywnego transportera dopaminy, GBR 12909, inhibitor DAT, GBR 12909, GBR12909
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H32F2N2O · 2HCl
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
523.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Pozwól nam pomóc
Próba
≥98% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
1 nM Ki
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mM
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(OCCN3CCN(CC3)CCCc4ccccc4)c2ccc(cc2)F.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
Klucz InChI
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silny inhibitor aktywnego transportera dopaminy (DAT,Ki = 1 nM, IC50 = 40 i 51 nM) z >100-krotną selektywnością w stosunku do transportera wychwytu zwrotnego noradrenaliny i 5-HT. Wykazano, że tworzy profil behawioralny u myszy w modelu choroby manii dwubiegunowej i modelach choroby ADHD.
Działania biochem./fizjol.
Główny cel
DAT
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Uwaga dotycząca przygotowania
Do całkowitej solubilizacji wymagane jest lekkie podgrzanie.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Young, J. et al. 2010. Psychopharm.208, 443.
Hewitt, K., et al. 2009. Neuropharm.57, 678.
Prisinzano, T. et al. 2002. J. Med. Chem.45, 4371.
Andersen, P., et al. 1989. Eur. J. Pharmacol.166, 493.
Heikkila, R., et al. 1984. Eur. J. Pharmacol.103, 142.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3