48-690MAG
MILLIPLEX MAP T-Cell Receptor Signaling Magnetic Bead Kit 7-Plex - Cell Signaling Multiplex Assay
Synonim(y):
Zestaw koralików magnetycznych, Zestaw kulek magnetycznych 7-Plex, Zestaw sygnalizacyjny receptora komórek T
About This Item
reaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-17%
intra-assay cv: 3-8%
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Specyficzność
Zastosowanie
- An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.
- This assay requires 25 μL diluted cell lysate.
- This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).
- 1 - 25 μg cell lysate/well (recommended starting concentration is 20 μg cell lysate/well).
Cell Signaling
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2