48-682MAG
MILLIPLEX® Panel apoptozy rodziny Bcl-2 1 Zestaw kulek magnetycznych 6-plex - multipleksowy test sygnalizacji komórkowej
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócreaktywność gatunkowa
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Apoptoza jest niezbędnym procesem fizjologicznym, który odgrywa kluczową rolę w prawidłowym rozwoju i mechanizmach homeostatycznych organizmów wielokomórkowych. W komórkach ssaków opisano co najmniej dwa główne szlaki apoptozy: szlak wewnętrzny poprzez aktywację kaspazy-9, w którym śmierć następuje w wyniku dysfunkcji mitochondriów, oraz szlak zewnętrzny poprzez aktywację kaspazy-8, w którym śmierć jest inicjowana przez aktywację receptorów na powierzchni komórki. Członkowie rodziny Bcl-2 odgrywają ważną rolę w wewnętrznym szlaku apoptotycznym i obejmują ponad 17 członków. Interakcje tych członków rodziny Bcl-2 działają jako "przełącznik życia/śmierci", który integruje różne sygnały między- i wewnątrzkomórkowe w celu określenia, czy szlak apoptozy stresowej powinien zostać aktywowany. Na przykład Bcl-2 i blisko spokrewnione z nim białka antyapoptotyczne, Bcl-xL i Mcl-1, mogą sekwestrować swoje proapoptotyczne odpowiedniki (BAD, BIM, NOXA i PUMA), a tym samym hamować etapy inicjacji apoptozy. MILLIPLEX® MAP 6-plex Bcl-2 Family Apoptosis Panel 1 Magnetic Bead Kit (nr kat. 48-682MAG) to wstępnie wymieszany zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego następujących 6 analitów: pBAD (Ser112) BAD (całkowity) BIM (całkowity) BAX (całkowity) Bcl-xL/BAD Mcl-1/BIM
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa między przeciwciałami i innymi analitami w tym panelu jest niewykrywalna lub nieistotna.
Zastosowanie
Wewnątrzkomórkowe testy multipleksowe oparte na kulkach wykorzystujące technologię Luminex umożliwiają jednoczesną względną kwantyfikację wielu białek fosforylacji i całkowitego szlaku w próbkach tkanek i lizatów komórkowych. Porównaj wyniki multipleksowania z wynikami Western blotting. Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się inkubację przez noc (4°C). Ten test wymaga 25 μL rozcieńczonego lizatu komórkowego na studzienkę. Ten zestaw musi być uruchamiany przy użyciu buforu testowego 1 (dostarczonego).Sugerowany zakres roboczy stężenia białka dla testu wynosi od 1 do 25 μg białka całkowitego/basenik (25 μL/basenik przy 40 do 1000 μg/ml). Dostępne anality: BAD (Ser112);BAD (Total);BIM;BAX;Bcl-xL/BAD;Mcl-1/BIM
Opakowanie
Płytka 96-dołkowa
Przechowywanie i stabilność
Zalecana temperatura przechowywania składników zestawu wynosi 2-8°C.
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2