Merck
4.80531
Supelco
Sulfuric acid
62%, for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
About This Item
Wzór liniowy:
H2SO4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
98.08
Beilstein:
2037554
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
Product Name
Sulfuric acid 62% for analysis, for the determination of fat in cheese (d 1.52) EMSURE®
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Formularz
liquid
stężenie
61.5-62.5% H2SO4
gęstość
1.52 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Optymalizacja pożywki hodowlanej do bio-cementacji: Kwas siarkowy odegrał kluczową rolę w optymalizacji pożywki hodowlanej w celu wzmocnienia efektu bio-cementacji, kluczowego dla budownictwa i materiałoznawstwa. Badanie to wykorzystuje właściwości kwasu do poprawy integralności strukturalnej materiałów pochodzenia biologicznego (Pan et al., 2024).
  • Zrównoważony rozwój aerożelu: W badaniu podkreślono zastosowanie kwasu siarkowego w produkcji aerożelu lignocelulozowego mającego na celu oczyszczanie powietrza z dodatkowymi korzyściami, takimi jak izolacja termiczna i ognioodporność. Badania te podkreślają wszechstronność kwasu w opracowywaniu zaawansowanych materiałów, które mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju środowiska i bezpieczeństwa publicznego (Sun et al., 2024).
Komentarz do analizy
Assay (alkalimetric): 61.5 - 62.5 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfuric acid 62% for analysis
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1