Merck
1.88006
Supelco
CombiTitrant 5 Keto
1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, one component Karl Fischer reagent for aldehydes and ketones, Aquastar®
Synonim(y):
Roztwór do miareczkowania ketonów
About This Item
Kod UNSPSC:
41115601
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
Product Name
CombiTitrant 5 Keto, one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Aquastar®
Poziom jakości
linia produktu
Aquastar®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: volumetric
stężenie
5 mg/mL
metody
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opakowanie
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Komentarz do analizy
Efficiency: ≥ 5.0 mg/ml
Informacje prawne
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)