1.46783
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Tween®, Sodium Thiosulfate, Lecithin, Histidine, lid, ICR Plus: lockable, plate diam. 55 mm, sterile; irradiated, triple packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, płytka kontaktowa ICRplus, Tryptic Soy Agar
About This Item
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
opis
ICR plus with lockable lid
sterylność
sterile; irradiated
Formularz
plate
Właściwości
lid ICR Plus: lockable
ready-to-use
skład
Histidine
Lecithin
Sodium Thiosulfate
Tween®
opakowanie
triple packed of 10 plates
śr. płytki
55 mm
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
surface monitoring
kompatybilność
for use with MAS-100®
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Contact Plates
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2