1.46694
ReadyTube® 10 RVS Broth
Suitable for the selective enrichment of Salmonella, pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
Synonim(y):
Rappaport Vassiliadis - Rosół sojowy, Rappaport Vassiliadis Medium
About This Item
agency
ISO 19250
ISO 6579
ISO 6785 I IDF 93
ISO FDIS 6579-1
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of (10 ml in 17 ml tube with blue cap (20 tubes per box))
pH
5.2 ( in H2O)
Zastosowanie
bioburden testing
environmental
food and beverages
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
selective for Salmonella spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1