Merck
14-617-M
Sigma-Aldrich
Białko FGFR2, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR2, amino acids 456-770, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 38 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... FGFR2(2263)
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki FGFR2, aminokwasy 456-770
Zastosowanie
Aktywny, N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany ludzki FGFR2, aminokwasy 456-770, do stosowania w testach kinazowych.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 0.1mg/ml Poly (Glu4-Tyr)
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany