Merck
14-583-M
Sigma-Aldrich
Białko FGFR4, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal, His6-tagged, recombinant, human FGFR4 amino acids 442-755, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 36.4 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... FGFR4(2264)
Opis ogólny
N-końcowe, znakowane His6, rekombinowane, ludzkie aminokwasy FGFR4 442-755
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: FGFR4
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-583M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Poly (Glu4-Tyr) (4:1)
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany