126615
Bovine Serum Albumin
10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
Synonim(y):
Albumin, Bovine Serum, 10% Aqueous Solution, Nuclease-Free
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócProduct Name
Albumina, surowica bydlęca, 10% roztwór wodny, bez nukleazy,
pochodzenie biologiczne
bovine
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 8468
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
stężenie
1 g/10 mL (Aqueous Solution)
metody
ELISA: suitable
PCR: suitable
immunoblotting: suitable
zanieczyszczenia
≤0.02% Fatty acids
≤10 ppm Heavy metal
≤2.0% Ash
obecność zanieczyszczeń
Nuclease, none detected
Protease, none detected
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Purified chromatographically to reduce DNases and RNases to exceptionally low levels.
Useful for applications in which acetylated BSA is not desirable, such as in antibody dilution, DNA footprinting and gel shift assay, ELISA, enzyme assay, enzyme stabilization, immunoblotting, immunofluorescence, PCR, restriction enzyme reactions, RIA, probe-based diagnostics, radioactive quenching, and receptor binding studies. Purified chromatographically to reduce DNases and RNases to exceptionally low levels.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Postać fizyczna
10% aqueous solution, 0.22 µm-filtered, pH 6.8-7.2.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3