1.25184
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin
RoboColumn Fractogel® SO3 (S), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboCol Fractogel® SO3 (S), 0,6 ml
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
(Sulfoisobutyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~150 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
20-40 μm
Zastosowanie
recombinant protein
vaccine development
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
RoboColumn Fractogel® SO3 (S), 0,6 ml umożliwia:
Ze względu na miareczkowanie, zdolność wymiany jonowej może być stosowana od pH 2 do pH 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między dodatnio naładowanymi regionami powierzchni a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD SO3- (S), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę poniżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
- Wydajne oddzielanie monomeru, dimeru i agregatów o wysokiej masie cząsteczkowej
- Wysoką zdolność wiązania
- Wysoką rozdzielczość
- Wydajny etap polerowania
- Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym roztworem alkoholu benzylowego zawierającym 150 mM NaCl
Ze względu na miareczkowanie, zdolność wymiany jonowej może być stosowana od pH 2 do pH 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między dodatnio naładowanymi regionami powierzchni a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD SO3- (S), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę poniżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
- układu buforowego
- wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
- stężenia przeciwjonów
- gęstości ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)
Opakowanie
Plastikowe torby
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin