Merck
1.25182
Millipore
Fractogel® EMD SO3⁻ (S) Resin
MiniChrom Column Fractogel® SO3 (S), volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Fractogel® SO3 (S) 5ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Pozwól nam pomóc
ligand
(Sulfoisobutyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 100 mm
pojemność
5 mL
~150 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
20-40 μm
Zastosowanie
recombinant protein
vaccine development
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
8 x 100 mm
Cechy i korzyści
MiniChrom Fractogel® SO3(S), 5 ml umożliwia:
  • Wydajne oddzielanie monomeru, dimeru i agregatów o wysokiej masie cząsteczkowej
  • Wysoką zdolność wiązania
  • Wysoką rozdzielczość
  • Wydajny etap polerowania
  • Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym roztworem alkoholu benzylowego zawierającym 150 mM NaCl
Ze względu na miareczkowanie, zdolność wymiany jonowej może być stosowana od pH 2 do pH 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między dodatnio naładowanymi regionami powierzchni a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD SO3- (S), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę poniżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
  • układu buforowego
  • wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
  • stężenia przeciwjonów
  • gęstości ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)
Opakowanie
Plastikowe torby
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany