Merck
1.25150
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE MC (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboCol Fractogel® TMAE MC (M) 0,6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Pozwól nam pomóc
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Poziom jakości
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~150 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
plasma purification
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
RoboCol Fractogel® TMAE MedCap (M) 0,6 ml umożliwia:
  • Doskonałe wiązanie przy wysokich prędkościach przepływu
  • Doskonałe zachowanie przy przepływie pod ciśnieniem
  • Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym roztworem alkoholu benzylowego zawierającym 150 mM NaCl
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE Medcap (M)