Merck
1.25138
Millipore
Fractogel® EMD TMAE (S)
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), 0,6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Pozwól nam pomóc
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~80 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~100 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
20-40 μm
Zastosowanie
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
RoboColumn Fractogel® TMAE (S), 0,6 ml umożliwia:
Warunki wysokiego obciążenia białkami skutkujące dobrą selektywnością i rozdzielczością dzięki technologii macek.
  • Doskonałe wiązanie z dużymi wirusami przy zwiększonym obciążeniu
  • Homogeniczne wiązanie z wysoką selektywnością i czystością
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych i wymiany żywicy dzięki trwałości - pozwalającej na wielokrotne cykle regeneracji i dezynfekcji kolumny
  • Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM roztwór do przechowywania NaCl
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD TMAE (S)