Merck
1.25137
Millipore
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
RoboColumn Fractogel® TMAE Hicap (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® TMAE Hicap (M), 0,6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Pozwól nam pomóc
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~180 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
RoboColumn Fractogel® TMAE Hicap (M), 0,6 ml umożliwia użytkownikom:
  • Skuteczne wychwytywanie docelowego białka i usuwanie wirusów, DNA i endotoksyn dzięki technologii macek, co skutkuje lepszą wydajnością produkcji i wysoką przepustowością.
  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych i wymiany żywicy dzięki trwałości - pozwalającej na wielokrotne cykle regeneracji i dezynfekcji kolumny.
  • Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl.
Ze względu na miareczkowanie Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) zdolność wymiany jonowej może być wykorzystywana od pH 2 do 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między ujemnie naładowanymi regionami powierzchni białek a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę powyżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
  • układu buforowego
  • wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
  • stężenia przeciwjonów
  • gęstość ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany