Merck
1.25082
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
MiniChromFractogel® COO (M), volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® COO (M), 5 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
Pozwól nam pomóc
ligand
carboxymethyl
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 100 mm
pojemność
5 mL
~100 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 100 mm
Cechy i korzyści
MiniChrom Column Fractogel® COO (M), 5 ml umożliwia:
  • Dobrą rozdzielczość między monomerami i agregatami
  • Skuteczne usuwanie agregatów i HCP w połączeniu z wysoką wydajnością
  • Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl.
Ze względu na miareczkowanie, zdolność wymiany jonowej może być stosowana od pH 6 do pH 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między ujemnie naładowanymi regionami powierzchni białek a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD COO- (M), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę poniżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
  • układu buforowego
  • wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
  • stopnia jonizacji grup funkcyjnych wymieniacza
  • stężenia przeciwjonów
  • gęstości ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany