1.25069
Fractogel® EMD TMAE (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), volume 5 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), 5 ml
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
wypełnienie dł.
100 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
8 mm
pojemność
5 mL
~100 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
gene therapy
mAb
recombinant protein
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 100 mm
Wstępnie zapakowane kolumny MiniChrom z żywicami kationowymiennymi Fractogel® są przeznaczone do szybkiej oceny żywic do opracowywania bioprocesów. Wyniki uzyskane dla separacji biomolekuł są generalnie porównywalne z wynikami uzyskanymi przy użyciu kolumn laboratoryjnych (np. 100 x 16 mm ID).
W projektowaniu bioprocesów, kolumny MiniChrom mogą być wykorzystane do szybkiego określenia, czy docelowa biomolekuła jest związana i może być eluowana z żywicy Fractogel®, a także do określenia, czy można osiągnąć odpowiednią wydajność docelową i czy można potencjalnie usunąć główne zanieczyszczenia.
Kolumny MiniChrom są przeznaczone do opracowywania procesów, optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów, a także do przygotowywania próbek. Kolumny MiniChrom są sprawdzane pod kątem jakości HETP i asymetrii, zapewniając doskonałą odtwarzalność, doskonałą skalowalność i wygodne porównanie różnych mediów chromatograficznych.
Kolumny MiniChrom są wykonane z biokompatybilnego polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) i są dostępne w objętościach złoża 1 i 5 ml. Kolumny o średnicy 8 mm pozwalają na skalowanie od 1 do 5 ml objętości kolumny, przy stałej średnicy wewnętrznej. Kolumny te są kompatybilne z każdą chromatograficzną stacją roboczą, systemem HPLC lub pompą perystaltyczną.
W projektowaniu bioprocesów, kolumny MiniChrom mogą być wykorzystane do szybkiego określenia, czy docelowa biomolekuła jest związana i może być eluowana z żywicy Fractogel®, a także do określenia, czy można osiągnąć odpowiednią wydajność docelową i czy można potencjalnie usunąć główne zanieczyszczenia.
Kolumny MiniChrom są przeznaczone do opracowywania procesów, optymalizacji metod i badań przesiewowych parametrów, a także do przygotowywania próbek. Kolumny MiniChrom są sprawdzane pod kątem jakości HETP i asymetrii, zapewniając doskonałą odtwarzalność, doskonałą skalowalność i wygodne porównanie różnych mediów chromatograficznych.
Kolumny MiniChrom są wykonane z biokompatybilnego polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) i są dostępne w objętościach złoża 1 i 5 ml. Kolumny o średnicy 8 mm pozwalają na skalowanie od 1 do 5 ml objętości kolumny, przy stałej średnicy wewnętrznej. Kolumny te są kompatybilne z każdą chromatograficzną stacją roboczą, systemem HPLC lub pompą perystaltyczną.
Cechy i korzyści
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), 5 ml umożliwia:
- Warunki wysokiego obciążenia białkami skutkujące dobrą selektywnością i rozdzielczością dzięki technologii macek
- Doskonałe wiązanie z dużymi wirusami przy zwiększonym obciążeniu
- Homogeniczne wiązanie z wysoką selektywnością i czystością
- Zmniejszenie kosztów operacyjnych i wymiany żywicy dzięki trwałości - pozwalającej na wielokrotne cykle regeneracji i dezynfekcji kolumny
- Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym roztworem alkoholu benzylowego zawierającym 150 mM NaCl
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany