1.25055
Fractogel® EMD TMAE Hicap (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Hicap (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE Hicap (M), 1 ml
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~180 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 20 mm
pojemność
1 mL
~180 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 20 mm
Cechy i korzyści
Kolumna MiniChrom Fractogel® TMAE Hicap (M), 1 ml umożliwia użytkownikom:
Ze względu na miareczkowanie Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) zdolność wymiany jonowej może być wykorzystywana od pH 2 do 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między ujemnie naładowanymi regionami powierzchni białek a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę powyżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
- Skuteczne wychwytywanie docelowego białka i usuwanie wirusów, DNA i endotoksyn dzięki technologii macek, co skutkuje lepszą wydajnością produkcji i wysoką przepustowością.
- Zmniejszenie kosztów operacyjnych i wymiany żywicy dzięki trwałości - pozwalającej na wielokrotne cykle regeneracji i dezynfekcji kolumny.
- Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl.
Ze względu na miareczkowanie Fractogel® EMD TMAE Hicap (M) zdolność wymiany jonowej może być wykorzystywana od pH 2 do 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między ujemnie naładowanymi regionami powierzchni białek a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD TMAE Hicap (M), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę powyżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
- układu buforowego
- wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
- stężenia przeciwjonów
- gęstości ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)
Komentarz do analizy
Appearance: passes test
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13