1.25054
Fractogel® EMD TMAE (M)
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Fractogel® TMAE (M), 1 ml
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócligand
(Trimethylammoniumethyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
240 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
8 mm × 20 mm
pojemność
1 mL
~100 mg, BSA binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
gene therapy
mAb
recombinant protein
metoda separacji
anion exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 20 mm
Cechy i korzyści
Fractogel® EMD TMAE (M) umożliwia:
- Warunki wysokiego obciążenia białkami skutkujące dobrą selektywnością i rozdzielczością dzięki technologii macek
- Doskonałe wiązanie z dużymi wirusami przy zwiększonym obciążeniu
- Jednorodne wiązanie z wysoką selektywnością i czystością
- Zmniejszenie kosztów operacyjnych i wymiany żywicy dzięki trwałości - pozwalającej na wielokrotne cykle regeneracji i dezynfekcji kolumny
- Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM roztwór do przechowywania NaCl
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany