121853
Agarose
Type I, Molecular Biology
Synonim(y):
Agaroza
klasa czystości
Molecular Biology
Poziom jakości
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Klucz InChI
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Komentarz do analizy
Zawartość siarczanów - używana jako wskaźnik czystości, ponieważ siarczan jest główną obecną grupą jonową.
Wytrzymałość żelu - siła, którą należy przyłożyć do żelu, aby spowodować jego pęknięcie.
Punkt żelowania - temperatura, w której wodny roztwór agarozy tworzy żel podczas chłodzenia. Roztwory agarozy wykazują histerezę w przejściu od cieczy do żelu - to znaczy, że ich temperatura żelowania nie jest taka sama jak temperatura topnienia.
Elektroendosmoza (EEO) - ruch cieczy przez żel. Grupy anionowe w żelu agarozowym są przytwierdzone do matrycy i nie mogą się poruszać, ale dysocjujące przeciwne kationy mogą migrować w kierunku katody w matrycy, powodując EEO. Ponieważ ruch elektroforetyczny biopolimerów odbywa się zwykle w kierunku anody, EEO może zakłócać separację z powodu konwekcji wewnętrznej.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agarose
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1