Merck
1.16894
Supelco
Test pH
reflectometric, pH range 1.0-5.0, REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe pH, Pasek testowy pH do czytnika przyrządów
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
Pozwól nam pomóc
Product Name
Test pH, reflectometric, pH range 1.0-5.0, for use with REFLECTOQUANT®
Właściwości
non-bleeding
refill: no
Poziom jakości
zakres pH
1.0-5.0
kompatybilność
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: reflektometryczna z paskami testowymi pH 1,0 - 5,0 Reflectoquant®
W analizie wody wartość pH odgrywa bardzo ważną rolę w zachowaniu innych substancji. Test może być stosowany do monitorowania wartości pH w roztworach wodnych, napojach, np. winie, po rozcieńczeniu i żywności po wstępnej obróbce próbki. Testy pH Reflectoquant nadają się do wszystkich mediów w analizie środowiskowej i kontroli procesów przemysłowych. Strefy reakcyjne paska testowego zmieniają kolor w zależności od pH. Odpowiedzialny wskaźnik jest chemicznie związany ze strefami i dlatego nie krwawi. Uzyskany kolor jest oceniany reflektometrycznie na RQflex. W przypadku testów na inne parametry, które wymagają określonego zakresu pH próbki (np. Spectroquant, patrz instrukcja obsługi), zalecamy użycie Reflectoquant lub półilościowych pasków testowych pH MQuant jako testu wstępnego.
Komentarz do analizy
function control: conforms
pH-value
- standard 1:
1.2 - 1.8
- standard 2: 2.7 - 3.3
- standard 3: 4.2 - 4.8
Informacje prawne
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1