1.13311
Mini inkubator CULTURA (230 V)
For incubation of microbiological samples
Synonim(y):
Inkubator
About This Item
Kod UNSPSC:
42281526
NACRES:
NB.14
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócZastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with incubator
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Mini inkubator CULTURA umożliwia łatwą inkubację próbek mikrobiologicznych, takich jak szkiełka Envirocheck™ Contact, i zapewnia elastyczne środowisko pracy poprzez zmniejszenie niezbędnej przestrzeni roboczej. Zapewnia tacę z otworami gotowymi do umieszczenia probówek z szkiełkami Envirocheck™ Contact. Jest wytrzymały, łatwy w czyszczeniu i umożliwia różne temperatury inkubacji.
Zastosowanie
Mini inkubator CULTURA służy do inkubacji próbek w niewielkich rozmiarach
Cechy i korzyści
- System stołowy
- Lekki
Informacje prawne
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany