Merck
1.12533
Sigma-Aldrich
Siarczan dodecylu sodu
for biochemistry and surfactant tests
Synonim(y):
Sól sodowa siarczanu dodecylu, Sól sodowa siarczanu laurylu, SDS, siarczan sodowy dodecylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H25NaO4S
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
288.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
205-788-1
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
siła działania
1427 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
temp. przejścia
flash point >150 °C
rozpuszczalność
>130 g/L
gęstość
1.1 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
490‑560 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Klucz InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Oznaczanie 13 potencjalnych środków przeciw otyłości we włosach metodą mikroekstrakcji dyspersyjnej ciecz-ciecz wspomaganej UHPLC-MS/MS.: W badaniu zastosowano dodecylosiarczan sodu w nowatorskiej technice ekstrakcji do ilościowego oznaczania środków przeciw otyłości, wykazując jego kluczową rolę w zwiększaniu czułości i dokładności metod bioanalitycznych (Tang et al., 2024).
  • Sekwestracja jonów cyjankowych ze środowiska wodnego przez fizykochemicznie wytworzony biowęgiel ze skórek bananów i owoców winogron w sposób przyjazny dla środowiska: Demonstruje zastosowanie dodecylosiarczanu sodu w zwiększaniu zdolności adsorpcyjnej biowęgli, co ma kluczowe znaczenie dla technologii rekultywacji środowiska (Sillanpaa et al., 2024).
Komentarz do analizy
Test (miareczkowanie dwufazowe): ≥ 99
Czystość homologu C-12: ≥ 98
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Rozpuszczalność (etanol): przechodzi test
Absorbancja A (220-350 nm; 3 %; 1 cm; woda): ≤ 0.10
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0001 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Woda (wg Karla Fischera): ≤ 1
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
338.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
170 °C