Merck
1.08543
Sigma-Aldrich
Ethyl alcohol, pure
≥99.8% (GC), for molecular biology
Synonim(y):
Ethyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
46.07
Beilstein:
1718733
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-578-6
NACRES:
NA.22
Bp:
78 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
Ethanol, for molecular biology
gęstość pary
1.59 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
683 °F
siła działania
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
19 %, 60 °F
zanieczyszczenia
DNAses (nicking-activity), none detected
RNAses, none detected
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
kolor
colorless
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 12 °C
Format
neat
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
dla biologii molekularnej
Zastosowanie
Etanol dla biologii molekularnej. Nr CAS 64-17-5, nr WE 200-578-6.
Komentarz do analizy
Wygląd (kolor)bezbarwnyWygląd (opis)bezbarwnyCzystość (GC)≥ 99.8 %Kwasowość≤ 0,0002 meq/gZasadowość≤ 0,0002 meq/gMetale ciężkie (jak Pb)≤ 0.0001 %DNazy (aktywność nicowania)niewykrywalneRNazyniewykrywalne
Przypis
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C