Merck
1.06469
Supelco
Sodium hydroxide
pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur,ISO
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
Numer indeksu EC:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
>1 (vs air)
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
99-100% (total alkilinity calculated as NaOH)
Formularz
pellets
zanieczyszczenia
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 1090 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3 at 20 °C
ślady anionów
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.020%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Ag): ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Biosorbent z łupin kawy do skutecznego usuwania toksycznych metali ciężkich ze ścieków...: Naukowcy opracowali biosorbent z łupin kawy do usuwania metali ciężkich ze ścieków. Wodorotlenek sodu odgrywa kluczową rolę w aktywacji chemicznej łuski kawy, zwiększając jej zdolność adsorpcyjną (Quyen et al., 2021).
  • Opracowanie zaawansowanych metod spektrofotometrycznych wspomaganych chemometrycznie do oznaczania kromoliny sodowej i jej alkalicznych produktów degradacji..: W artykule przedstawiono zaawansowane metody spektrofotometryczne do analizy kromoliny sodowej i produktów jej degradacji. Wodorotlenek sodu jest stosowany do indukowania degradacji kromoliny sodowej, umożliwiając badanie jej produktów rozpadu (El Zahar et al., 2020).
  • Wysokorozdzielcze i wysokoprzepustowe metody analityczne dla d-tagatozy i zanieczyszczeń związanych z procesem z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej...: W pracy opracowano metody elektroforezy kapilarnej do analizy d-tagatozy i jej zanieczyszczeń. Wodorotlenek sodu jest stosowany jako elektrolit w celu zwiększenia separacji i rozdzielczości w procesie elektroforezy (Surapureddi et al., 2020).
  • Fosfor w nawozach z recyklingu - wyzwania analityczne..: Badania te dotyczą wyzwań analitycznych związanych z oznaczaniem fosforu w nawozach pochodzących z recyklingu. Wodorotlenek sodu jest stosowany do regulacji pH próbek, co ma kluczowe znaczenie dla dokładnego oznaczania ilościowego fosforu (Krüger i Adam, 2017).
Powiązanie
Zastępuje: SX0590; SX0590-20
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasomierz, NaOH): 99 - 100 %
Oznaczenie (całkowita alkaliczność kal. jako NaOH): 99 - 100 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 0.5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosforan (PO₄): ≤ 0,0005 %
Krzemian (SiO₂): ≤ 0.001 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,0005 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0003 %
Metale ciężkie (jako Ag): ≤ 0.0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Al (aluminium): ≤ 0,0005 %
As (arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (wapń): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (żelazo): ≤ 0.0005 %
Hg (Rtęć): ≤ 0,00001 %
K (Potas): ≤ 0,020 %
Mg (Magnez): ≤ 0,0005 %
Ni (Nikiel): ≤ 0,0005 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Zn (Cynk): ≤ 0,001 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1