1.06467
Sodium hydroxide
granulated EMPLURA®
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Formularz
granular
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
1090 g/L
gęstość
2.13 g/mL at 20 °C
ślady anionów
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Nanocząstki srebra - nanokompozyty chitozanu: Badanie porównawcze dotyczące różnych procedur syntezy chemicznej i ich działania antybakteryjnego...: W niniejszym badaniu zbadano syntezę nanocząstek srebra i nanokompozytów chitozanu przy użyciu różnych procedur chemicznych, w tym wodorotlenku sodu, w celu oceny ich właściwości przeciwbakteryjnych (Chicea et al., 2024).
- Wykorzystanie nanocząstek złota pokrytych sparfloksacyną do modyfikacji sitodrukowanego czujnika elektrody węglowej do oznaczania etanolu...: Badania te pokazują modyfikację czujników za pomocą nanocząstek złota z wodorotlenkiem sodu, zwiększając możliwości wykrywania etanolu (Magesh et al., 2023).
- Sequence Mining Yields 18 Phloretin C-glycosyltransferases from Plants for the Efficient Biocatalytic Synthesis of Nothofagin and Phloretin-di-C-glycoside...: Badanie obejmuje wykorzystanie wodorotlenku sodu w procesach biokatalitycznych do wydajnej syntezy związków glikozylowanych (Putkaradze et al., 2023).
- Wpływ temperatury i czasu kalcynacji na syntezę nanocząstek tlenku żelaza: Green vs. Chemical Method..: W artykule zbadano syntezę nanocząstek tlenku żelaza przy użyciu wodorotlenku sodu, porównując zielone i chemiczne metody optymalizacji (Abdullah et al., 2023).
- Poprawa jakości żelatyny meduz poprzez wspomagane ultradźwiękami usuwanie soli i proces ekstrakcji..: Wodorotlenek sodu jest wykorzystywany do usprawnienia procesu ekstrakcji żelatyny z meduz, poprawiając jej jakość metodami wspomaganymi ultradźwiękami (Lueyot et al., 2022).
Komentarz do analizy
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0.2 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,05 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1