Merck
1.06462
Supelco
Sodium hydroxide
pellets EMPLURA®
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
Numer indeksu EC:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
EMPLURA®
Próba
≥97% (NaOH, acidimetric)
Formularz
pellets
metody
cell culture | stem cell: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
1090 g/L
gęstość
2.13 g/mL at 20 °C
ślady anionów
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Poprawa trwałości i skurczu suszarniczego żużla aktywowanego węglanem sodu poprzez włączenie wodorotlenku wapnia i wodorotlenku sodu...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ włączenia wodorotlenku sodu i wodorotlenku wapnia do żużla aktywowanego węglanem sodu. Wyniki pokazują znaczną poprawę trwałości i właściwości skurczu suszenia materiału, co czyni go realną opcją do zastosowań budowlanych, w których wymagana jest zwiększona wydajność (Construction and Building Materials, 2020).
  • Wpływ stosunku krzemianu sodu do wodorotlenku i stężenia wodorotlenku sodu na właściwości fizyko-mechaniczne spoiw geopolimerowych ..: W niniejszym badaniu zbadano wpływ stosunku krzemianu sodu do wodorotlenku sodu oraz stężenia wodorotlenku sodu na właściwości mechaniczne spoiw geopolimerowych na bazie metakaolinu. Wyniki wskazują, że zarówno stosunek, jak i stężenie znacząco wpływają na wytrzymałość spoiw na ściskanie i zginanie, zapewniając cenny wgląd w optymalizację receptur geopolimerów (East African Journal of Engineering, 2023).
  • Wpływ wodorotlenku sodu, ciekłego krzemianu sodu, wodorotlenku wapnia i żużla na właściwości mechaniczne i ewolucję struktury kryształów mineralnych materiałów polimerowych ..: Badania te analizują rolę wodorotlenku sodu, ciekłego krzemianu sodu, wodorotlenku wapnia i żużla w rozwoju właściwości mechanicznych i mineralnych struktur krystalicznych w materiałach polimerowych. Badanie wykazało, że wodorotlenek sodu jest niezbędny do stworzenia silnie zasadowego środowiska, które sprzyja tworzeniu korzystnych kryształów mineralnych, zwiększając w ten sposób wytrzymałość materiałów na ściskanie (Kryształy, 2021).
  • Wpływ wodorotlenku sodu i wodorotlenku wapnia na równowagę fazową hydratów metanu..: W niniejszym badaniu zbadano wpływ wodorotlenku sodu i wodorotlenku wapnia na równowagę fazową hydratów metanu. Odkrycia zapewniają wgląd w to, jak te związki wpływają na stabilność i tworzenie się hydratów, co ma kluczowe znaczenie dla zastosowań w magazynowaniu i transporcie gazu ziemnego (SSRN Electronic Journal, 2022).
Powiązanie
Zastępuje: SX0600-30; SX0600; SX0600-1
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasomierz, NaOH): ≥ 97,0 %
Węglan (jako Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.012 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,002 %
Informacje prawne
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1