1.06404
Sodium chloride
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Halite, NaCl
About This Item
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
ciśnienie pary
1.3 hPa ( 865 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (silver nitrate titration)
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Formularz
solid
siła działania
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
zanieczyszczenia
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate
≤0.005% Insoluble matter
strata
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
rozpuszczalność
358 g/L
gęstość nasypowa
1140 kg/m3
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.005%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%
iodide (I-): ≤0.001%passes test
nitrite (NO2-): passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
As: ≤0.00004%
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca))
N: ≤0.0005%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Opracowanie masła stołowego o niskiej zawartości sodu poprzez częściowe zastąpienie chlorku sodu chlorkiem potasu...: Niniejsze badanie dotyczy zmniejszenia zawartości sodu w maśle stołowym poprzez zastąpienie chlorku sodu chlorkiem potasu. Odkrycia są istotne dla chemików zajmujących się chemią żywności i opracowywaniem zdrowszych produktów spożywczych o akceptowalnych właściwościach sensorycznych (Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (argentometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 5,0 - 8,0
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Bromek (Br): ≤ 0,005 %
Chloran i azotan (jako NO₃): ≤ 0.003 %
Heksacyjanożelazian II: ≤ 0,0001 %
Żelazocyjanki: pozytywny wynik testu
Jodek (I):
≤ 0.001 %
: pozytywny wynik testu
Azotyny (NO₂): pozytywny wynik testu
Fosforany (PO₄): ≤ 0.0005 %
Siarczany (SO₄): ≤ 0.001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0.0005 %
As (Arsen): ≤ 0,00004 %
Ba (Bar):
przechodzi test
: ≤ 0,001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.002 %
Cu (Miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0001 %
K (Potas): ≤ 0,005 %
Mg (Magnez): ≤ 0.001 %
Wapń, magnez i R₂O₃-precypitat: ≤ 0,005 %
Magnez i metale ziem alkalicznych (jako Ca): ≤ 0.0100 %
Strata przy suszeniu (105 °C, 2 h): ≤ 0,5 %
Odpowiada ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1