Merck
1.06371
Supelco
Dwuwodzian sodu
for inorganic trace analysis, for analysis
Synonim(y):
Tetrahydridoboran sodu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4BNa
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352306
Numer indeksu EC:
241-004-4
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
ciśnienie pary
<1 hPa ( 25 °C)
temp. samozapłonu
220 °C
siła działania
160 mg/kg LD50, oral (Rat)
230 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
3.02 % (v/v)
pH
11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
500 °C (decomposition)
mp
>360 °C (slow decomposition)
temp. przejścia
flash point 69 °C
gęstość
1.07 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
350‑500 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Na+].[B-H2]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Borohydryd sodu (NaBH4) jako materiał o dużej pojemności dla kondensatorów sodowo-jonowych nowej generacji...: Niniejsze badanie bada zastosowanie borohydryku sodu w kondensatorach sodowo-jonowych, podkreślając jego dużą nieodwracalną pojemność i wydajność energetyczną. Badania te są istotne dla chemików koncentrujących się na rozwiązaniach w zakresie magazynowania energii i zastosowaniach elektrochemicznych (Open Chemistry, 2021).
  • Wytwarzanie wodoru z boro-wodorku sodu za pomocą sulfonowanych polimerów..: W artykule zbadano produkcję wodoru przy użyciu boro-wodorku sodu katalizowanego przez sulfonowane polimery. Przedstawiono zrównoważoną metodę wytwarzania wodoru, niezbędną dla chemików pracujących nad technologiami czystej energii i ogniwami paliwowymi (Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2020).
  • Nanocząstki Pt-Ru chronione PVP jako wysoce wydajne katalizatory do wytwarzania wodoru w procesie hydrolizy borowodorku sodu...: W badaniu zbadano skuteczność nanocząstek Pt-Ru chronionych PVP w katalizowaniu hydrolizy borohydratu sodu do wytwarzania wodoru. Badania te mają kluczowe znaczenie dla chemików opracowujących zaawansowane katalizatory do zastosowań energetycznych (General Chemistry, 2020).
  • Odwodornienie boro-wodorku sodu przy użyciu zeolitowych imidazolanowych struktur szkieletowych osadzonych kobaltem..: Badania te podkreślają zastosowanie osadzonych kobaltem zeolitycznych ram imidazolanowych do odwodornienia boro-wodorku sodu. Odkrycia są istotne dla chemików zajmujących się opracowywaniem wydajnych systemów magazynowania i uwalniania wodoru (Journal of Solid State Chemistry, 2021).
  • Wielokolorowa fosforescencja nanocząstek azotku węgla w matrycy borohydryku sodu i boraksuw temperaturze pokojowej: Badanie to bada właściwości fosforescencyjne nanocząstek azotku węgla w matrycy borohydryku sodu i boraksu. Badania dostarczają cennych informacji dla chemików pracujących nad zaawansowanymi materiałami do zastosowań optycznych i fotonicznych (Materials Chemistry and Physics, 2024).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (oksydymetryczne): ≥ 96,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Chlorek (Cl): ≤ 0,5 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,005 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.005 %
As (Arsen): ≤ 0.001 %
Bi (Bizmut): ≤ 0.0005 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.005 %
Hg (Rtęć): ≤ 0.00001 %
Sb (Antymon): ≤ 0.005 %
Se (Selen): ≤ 0.0002 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2