Merck
1.06009
Supelco
Methanol
≥99.9% (GC), reagent grade, ACS reagent, for extraction and analytical purposes, EMSURE®, reag. Ph. Eur., reag. ISO
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-659-6
NACRES:
NB.21
Bp:
64.7 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
Product Name
Methanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
opis
for analytical purposes
for extraction
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.9% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
siła działania
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36 %
dilution
(for analytical testing)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Zastosowanie
Metanol może być stosowany jako rozpuszczalnik do ekstrakcji:
  • Związków bioaktywnych w tykwie butelkowej przy użyciu chromatografii gazowej-spektrometrii masowej.
  • Przeciwutleniaczy w kłączu lotosu poprzez wirowanie.
Może być również stosowany jako reagent w bezpośredniej syntezie węglanu dimetylu zCO2.
Cechy i korzyści
  • Najbardziej rozbudowane specyfikacje na świecie
  • Testowany pod kątem do 70 parametrów
  • Wyjątkowa czystość
  • Bardzo niskie wartości graniczne
  • Większa dokładność i kontrola analiz
  • Zoptymalizowany dla bardzo krytycznych i wymagających analiz
  • Idealny do opracowywania metod
  • Brak zakłóceń lub zanieczyszczeń spowodowanych nieznanymi zanieczyszczeniami
Powiązanie
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Komentarz do analizy
Liczba parowania: 1,9
Inne uwagi
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)