Merck
1.05886
Supelco
Magnesium sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
sól gorzka, sól epsom, heptahydrat soli magnezowej kwasu siarkowego
About This Item
Wzór liniowy:
MgSO4 · 7H2O
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
246.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-298-2
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.5% (complexometric)
99.0-100.5% dry basis (complexometric)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
strata
48.0-52.0% loss on drying, 400 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
710 g/L
gęstość
1.68 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
900 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.002%
ślady kationów
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.001%
Mn: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0001%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Bioflokulant wytwarzany przez Bacillus velezensis i jego potencjalne zastosowanie w oczyszczaniu ścieków browarniczych...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie bioflokulantu wytwarzanego przez Bacillus velezensis z heptahydratem siarczanu magnezu jako potencjalnego środka flokulującego w oczyszczaniu ścieków browarniczych. Badanie podkreśla skuteczność heptahydratu siarczanu magnezu w zwiększaniu wydajności flokulanta, oferując opłacalne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie do zarządzania ściekami w przemyśle napojów (Agunbiade et al., 2022).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 99,5 %
Oznaczenie (kompleksometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,0 - 100,5 %
Tożsamość: przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Kwasowość lub zasadowość: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda; 25 °C): 5,0 - 8,0
Chlorki (Cl): ≤ 0,0003 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Azotany (NO₃): ≤ 0.002 %
Metale ciężkie (ACS): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Wapń): ≤ 0,005 %
Cu (Miedź): ≤ 0.0001 %
Fe (Żelazo): ≤ 0,0001 %
K (Potas): ≤ 0,001 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0.001 %
NH₄ (amon): ≤ 0,002 %
Pb (ołów): ≤ 0,0001 %
Sr (stront): ≤ 0,005 %
Strata przy suszeniu (400 °C): 48,0 - 52,0 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium sulfate heptahydrate
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1