1.05406
Baird-Parker Agar
GranuCult® prime, ISO 6888, ISO 22178, FDA-BAM, APHA, granular, pack of 500 g
Synonim(y):
Agar ® Baird-Parker (baza), Agar selektywny Staphylococcus, agar selektywny Staphylococcus wg BAIRD-PARKER (baza)
About This Item
agency
APHA
FDA-BAM
ISO 22178
ISO 6888
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
granular
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
GranuCult® prime
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.8 (37 °C, 58 g/L in H2O)
rozpuszczalność
58 g/L
gęstość nasypowa
570 kg/m3
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Staphylococcus spp.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Powiązanie
Komentarz do analizy
Wygląd (kolor): żółtawo-brązowy
Wartość pH (25 °C): 6,6 - 7,0
Zachowanie podczas krzepnięcia (2 godz., 45 °C): płynny
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Inokulum na podłożu referencyjnym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Liczba kolonii (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)):
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 50 %
Odzysk na podłożu testowym (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): ≥ 50 %
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): brak wzrostu
Wzrost (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): brak wzrostu
Wzrost (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): brak limitu
Wzrost (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): brak limitu
Wzrost (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00089)): brak limitu
Wzrost (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): brak limitu
Kolonie (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): Czarne lub szare kolonie z wyraźną aureolą
Kolonie (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)): Czarne lub szare kolonie z wyraźnym halo
Kolonie (Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305 (WDCM 00159)): Czarne lub szare kolonie bez wyraźnego halo
Kolonie (Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 (WDCM 00036)): Czarne lub szare kolonie bez wyraźnej otoczki
Kolonie (Enterococcus hirae ATCC 8043 (WDCM 00086)): Czarne lub szare kolonie bez wyraźnej otoczki
Kolonie (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)): Brązowe lub czarne kolonie bez wyraźnej otoczki
Inkubacja:
24 ± 2 do 48 ± 2 godzin w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
E.coli 48 ± 2 godzin w temperaturze 37 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Stopień odzysku wynoszący 50% jest równoważny wartości produktywności wynoszącej 0,5.
Wskazana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Tryptic Soy Agar
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3