Merck
1.03053
Supelco
N,N-Dimethylformamide
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
DMF, N,N-dimetyloetanamid, dimetyloamid kwasu mrówkowego
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-679-5
NACRES:
NA.05
Bp:
153 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
siła działania
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0005 meq/g Titrable acid
≤0.003 meq/g Titrable base
≤0.1% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 57.5 °C
rozpuszczalność
soluble 1000 g/L
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
ślady kationów
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
Powiązanie
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Inne uwagi
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)