Merck
1.03034
Supelco
N,N-Dimethylformamide
EMPARTA®
Synonim(y):
DMF, N,N-dimetyloetanamid, dimetyloamid kwasu mrówkowego
About This Item
Wzór liniowy:
HCON(CH3)2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
73.09
Beilstein:
605365
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-679-5
NACRES:
NA.05
Bp:
153 °C (lit.)
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.7 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
833 °F
siła działania
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
15.2 %
dilution
(for routine analytical applications)
zanieczyszczenia
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 57.5 °C
rozpuszczalność
soluble 1000 g/L
gęstość
0.944 g/mL (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
Klucz InChI
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozpuszczalniki klasy 11380 są przeznaczone do rutynowych zadań w laboratoriach analitycznych. Rozpuszczalniki klasy 11380 oferują mniej parametrów testowych niż EMSURE®, ale nadal są wysokiej jakości. Rozpuszczalniki 11380 spełniają wymagania ACS, dzięki czemu idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań analitycznych.
Zastosowanie
Rozpuszczalnik dla wielu hydrofobowych związków organicznych.
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,5 %
Tożsamość (IR): zgodna
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,948 - 0,949
Kwasowość: ≤ 0,0005 meq/g
Zasadowość: ≤ 0,0002 meq/g
Metale ciężkie: ≤ 0,0002 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,1 %.
Informacje prawne
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
135.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.5 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)