Merck
1.01510
SAFC
Silver nitrate
crystals, extra pure
Synonim(y):
Nitric acid silver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
AgNO3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-853-9
Pozwól nam pomóc
gęstość pary
5.8 (vs air)
Poziom jakości
Formularz
crystals
solid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
2160 g/L
gęstość
4.35 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Oferujemy szereg wysokiej jakości surowców krytycznych oraz dokumentację i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc naszym klientom spełnić rygorystyczne wymogi regulacyjne. Nasze portfolio 3815 wysokiej jakości produktów wytrzymuje rygorystyczne procedury kontroli jakości.
Zastosowanie
Azotan srebra jest związkiem nieorganicznym o właściwościach antyseptycznych. Nasz produkt Azotan srebra kryst. Extra pure Ph. Eur. nadaje się do stosowania w procesach farmaceutycznych.
Informacje prawne
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3