1.00496
Formaldehyde solution 4%, buffered, pH 6.9
(approx. 10% Formalin solution) for histology
Synonim(y):
Formaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
About This Item
Poziom jakości
Formularz
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
stężenie
3.8-4.2% (acidimetric)
kolor
colorless
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
gęstość
1.017 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3