1.00399
N,N-dimetyloacetamid
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonim(y):
Dimetyloamid kwasu octowego, acetylodimetyloamina, DMAC, DMA, DMA
About This Item
ciśnienie pary
1.76 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
linia produktu
SupraSolv®
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
400 °C
siła działania
5830 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
1.7-11.5 % (v/v)
metody
GC-HS: suitable
pH
4 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
165-166 °C/1013 hPa
mp
-20 °C
temp. przejścia
flash point 64 °C
rozpuszczalność
soluble >1000 g/L
gęstość
0.94 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(C)(C)C(=O)C
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Klucz InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 1 wg ICH ≤ 1 µg/g
- Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 2 wg ICH ≤ 10 µg/g
- Każda pozostałość rozpuszczalnika klasy 3 wg ICH ≤ 50 µg/g
Cechy i korzyści
- wysoka niezawodność aplikacji dzięki testom aplikacyjnym przeprowadzanym na każdej wyprodukowanej partii
- jakość zorientowana na zastosowanie dzięki określonym stężeniom rozpuszczalników resztkowych zgodnie z definicją ICH
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
147.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
64 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List