1.00062
Acetic acid
96%, for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Kwas etanowy
About This Item
Product Name
Kwas octowy 96%, for analysis EMSURE®
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
15.2 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥96.0% (alkalimetric)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
463 °C
granice wybuchowości
4-19.9 % (v/v)
zanieczyszczenia
≤0.01 ppm As (Arsenic)
≤0.010 ppm Ag (Silver)
≤0.010 ppm Au (Gold)
≤0.010 ppm Ba (Barium)
≤0.010 ppm Co (Cobalt)
≤0.010 ppm Li (Lithium)
≤0.010 ppm Mn (Manganese)
≤0.010 ppm Sr (Strontium)
≤0.010 ppm V (Vanadium)
≤0.020 ppm Be (Beryllium)
≤0.020 ppm Cr (Chromium)
≤0.020 ppm Cu (Copper)
≤0.020 ppm Mo (Molybdenum)
≤0.020 ppm Ni (Nickel)
≤0.020 ppm Pb (Lead)
≤0.050 ppm Al (Aluminium)
≤0.050 ppm Cd (Cadmium)
≤0.050 ppm Ga (Gallium)
≤0.050 ppm Ge (Germanium)
≤0.050 ppm In (Indium)
≤0.050 ppm Mg (Magnesium)
≤0.050 ppm Sn (Tin)
≤0.050 ppm Tl (Thallium)
≤0.050 ppm Zn (Zinc)
≤0.100 ppm B (Boron)
≤0.100 ppm Bi (Bismuth)
≤0.100 ppm Fe (Iron)
≤0.100 ppm K (Potassium)
≤0.100 ppm Pt (Platinum)
≤0.100 ppm Ti (Titanium)
≤0.100 ppm Zr (Zirconium)
≤0.200 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Phosphate (PO4)
≤0.5 ppm Sulfate (SO4)
≤0.500 ppm Na (Sodium)
≤2 ppm Acetaldehyde
ciąg SMILES
CC(O)=O
pozostałość po odparowaniu
≤5 ppm
kolor
APHA: ≤10
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117.9 °C/1013 hPa
mp
16.6 °C
temp. przejścia
flash point 39 °C
gęstość
1.05 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Kolor: ≤ 10 Hazen
Aldehyd octowy: ≤ 2 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 0,5 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 0.5 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0,010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
As (Arsen): ≤ 0,01 ppm
Au (Złoto): ≤ 0,010 ppm
B (Bor): ≤ 0,100 ppm
Ba (Bar): ≤ 0.010 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,020 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0,100 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,200 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,050 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,020 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,020 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0,100 ppm
Ga (Gal): ≤ 0,050 ppm
Ge (German): ≤ 0,050 ppm
In (Ind): ≤ 0. 050 ppm K (Potencjał): ≤ 0,050 ppm K (Potencjał): ≤ 0,050 ppm 050 ppm
K (Potas): ≤ 0,100 ppm
Li (Lit): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,050 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0.020 ppm
Na (Sód): ≤ 0,500 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0,020 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,020 ppm
Pt (Platyna): ≤ 0,100 ppm
Sn (Cyna): ≤ 0,050 ppm
Sr (Stront): ≤ 0.010 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0,100 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,050 ppm
V (Wanad): ≤ 0,010 ppm
Zn (Cynk): ≤ 0,050 ppm
Zr (Cyrkon): ≤ 0.100 ppm
Obojętność wobec kwasu chromowego: odpowiada
Substancje redukujące nadmanganian potasu: odpowiada
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 5 ppm
Test rozcieńczania: odpowiada
Data ważności: patrz etykieta produktu
Informacje prawne
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas octowy 96%
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C