Merck
1.00056
SAFC
Acetic acid
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, E 260, USP
Synonim(y):
Acetic acid, Ethanoic acid, Glacial acetic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2H
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
506007
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer E:
E260
Numer indeksu EC:
200-580-7
Pozwól nam pomóc
agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Poziom jakości
gęstość pary
2.07 (vs air)
ciśnienie pary
15.4 hPa ( 20 °C)
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
Próba
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
485 °C
800 °F
granice wybuchowości
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
stężenie
100%
metody
API processing | polymorph screening: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Lepkość kinematyczna
1.17 cSt(20 °C)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 39 °C
rozpuszczalność
soluble 602.9 g/L
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
ślady kationów
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00010%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00010%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Zastosowanie
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Klucz InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Acetic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and production processes, including e.g. plasma fractionation.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetic acid
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - closed cup