Merck
03-0186-00
Millipore
Zestaw do wysokoczułego testu immunologicznego ® na ludzki IFN-α2
Synonim(y):
Ultraczuły test immunologiczny IFN-alfa-2, Zestaw do liczenia pojedynczych cząsteczek IFN-alfa-2, Zestaw do testu immunologicznego IFN-alfa-2, Zestaw do testu immunologicznego interferonu alfa-A
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Pozwól nam pomóc
reaktywność gatunkowa
canine, feline, porcine, rat, nonhuman primates
producent / nazwa handlowa
SMC®
assay range
sensitivity: 0.062 pg/mL
(lower limit of quantification)
inter-assay cv: <13%
intra-assay cv: <9%
metody
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
powiązane choroby
autoimmune diseases
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ludzki interferon alfa-2 (IFNa2) jest cytokiną należącą do rodziny IFN, wykazującą działanie przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe i antyproliferacyjne w odpowiedzi immunologicznej. IFNa2 jest wydzielany przez komórki zakażone wirusem i działa hamująco na infekcję wirusową. Wykazano, że odgrywa on rolę w chorobach autoimmunologicznych, takich jak toczeń i zapalenie mięśni. Mechanizmy działania leżące u podstaw patogennej roli IFNa i IFNß w autoimmunizacji nie są dobrze poznane, ale wyjaśnienie ich roli doprowadzi do lepszego zrozumienia tych cytokin w przewlekłym zapaleniu i odporności.
Zestaw SMC® Human IFN-α2 High Sensitivity Immunoassay Kit zawiera wszystkie odczynniki wymagane do przeprowadzenia testu. Ten test wykorzystuje standardowy przepływ pracy testu immunologicznego skonfigurowany w standardowym formacie płytki.
Protokoły testu są podobne do istniejących metod kanapkowych ELISA z dwiema kluczowymi różnicami:
1) Bufor elucyjny przerywa kanapkę, oddzielając znakowane przeciwciało wykrywające w celu oznaczenia ilościowego.
2) Systemy immunologiczne Erenna i SMCxPRO® wykrywają anality za pomocą technologii liczenia pojedynczych cząsteczek (SMC®).
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa:
Ten test został przetestowany pod kątem reaktywności krzyżowej z rhIFN-β, rhIFN-γ, rhIFN-λ1 (IL-29), rhIFN-λ2 (IL28A), rhIFN-λ3 (IL-28B), rhIFN-ω, IFN-α2a, IFN-α2b i IFN-α.
  • Nie wykryto reaktywności krzyżowej z rhIFN-ß, rhIFN-γ, rhIFN-λ1 (IL-29), rhIFN-λ2 (IL-28A), rhIFN-λ3 (IL-28B) i rhIFN-ω.
  • Reaktywność krzyżowa z IFN-α2a wynosi 100%.
  • Reaktywność krzyżowa z IFN-α2b wynosi 49%.
  • Reaktywność krzyżowa z IFN-α wynosi 3%.
Dokładność:
  • Co najmniej 5 próbek surowicy ze średnim odzyskiem 102% z zakresem 92-111%.
  • Co najmniej 5 pobranych próbek osocza ze średnim odzyskiem 96% z zakresem 89-107%.
Zastosowanie
Kategoria badawcza:
  • Zapalenie i immunologia
Podkategoria badań:
  • Choroby zapalne
  • Odpowiedź immunologiczna
  • Choroby autoimmunologiczne
Czułość technologii Single Molecule Counting (SMC®) zapewnia zestawowi SMC® Human IFN-a2 High Sensitivity Immunoassay Kit niezrównaną wydajność w ilościowym oznaczaniu IFN-a2 w ludzkiej surowicy i osoczu.
Cechy i korzyści
Ten nowy, usprawniony zestaw posiada następujące funkcje:
  • Ulepszone opcje przygotowania próbki i inkubacji
  • Liofilizacja standardu zapewnia zestaw w jednym stanie przechowywania
  • Usunięcie etapu przenoszenia płytek
  • Zwiększone objętości odczynników w celu dostosowania do automatyzacji
  • Zatwierdzony do pracy na SMCxPRO® i Erenna
Komponenty
  • Assay Buffer
  • IFN-a2 Coated Beads
  • Standard Diluent
  • IFN-a2 Detection Antibody
  • IFN-a2 Standard
  • 10X Wash Buffer
  • Buffer D
  • Elution Buffer B
Komentarz do analizy
Badanie przeprowadzono przy użyciu pięciu normalnych próbek osocza pobranych w trzech egzemplarzach przez 3 różnych operatorów w 3 różnych dniach.
Informacje prawne
SMC is a registered trademark of Singulex
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Chociaż IFN-α2 był wykrywalny w próbkach szczurów, świń, naczelnych, kotów i psów; test nie został zwalidowany dla tych gatunków.
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B