Merck
C-218S
Supelco
Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
skład
Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL
THCA-A, 500 μg/mL
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte))
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−70°C
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup