Merck
Z188727
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
Synonim(y):
Probówki testowe Wheaton
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Pozwól nam pomóc
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
15 - 425
śr. × wys.
19 mm × 66 mm
pojemność
12 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 15-425
Opis ogólny
Jest to fiolka ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalna, łatwa do sterylizacji, służy do przechowywania substancji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu. Zakrętki do tego produktu należy zamawiać oddzielnie.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)