Merck
Z188700
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 4 mL, cap size 13 - 425, diam. × H 15 mm × 46 mm
Synonim(y):
Szklane fiolki na próbki Wheaton
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Pozwól nam pomóc
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
13 - 425
śr. × wys.
15 mm × 46 mm
pojemność
4 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 13-425
Opis ogólny
It is borosilicate glass vial, autoclavable, easy to sterilize, is used to contain substances to prevent contamination. Caps are to be ordered separtely for this product.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)