Merck
W400201
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate
99%, stabilized
Synonim(y):
Methyl 2-methylacrylate, Methyl 2-methylprop-2-enoate, Methyl 2-methylpropenoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOCH3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
100.12
Numer FEMA:
4002
Beilstein:
605459
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.647
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
29 mmHg ( 20 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
815 °F
zawiera
hydroquinone monomethyl ether as stabilizer
granice wybuchowości
12.5 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity
ciąg SMILES
COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3
Klucz InChI
VVQNEPGJFQJSBK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl methacrylate is mainly used in the preparation of polymethyl methacrylate, a bone cement material.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl methacrylate
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)