Merck
W398500
Sigma-Aldrich
Salicylic acid
≥99%, FG
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer FEMA:
3985
Beilstein:
774890
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.112
NACRES:
NA.21
Agency:
follows IFRA guidelines
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
gęstość pary
4.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 114 °C)
Próba
≥99%
Formularz
powder or crystals
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
rozpuszczalność
95% ethanol: 50 mg/mL
gęstość
1.44 g/cm3 at 20 °C
ślady kationów
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
nutty; phenolic
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Klucz InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ALB(213), PTPN1(5770)
Opis ogólny
Salicylic acid (SA) is a phenolic compound In food industry, it is used as a preservative and also as a component of food-grade resins, polymers, and adhesives. SA is also used as a peeling agent in chemical peeling of skin.
Zastosowanie
  • Insights into the biocontrol and plant growth promotion functions of Bacillus altitudinis strain KRS010 against Verticillium dahliae.: This research presents how salicylic acid might be involved in the biocontrol activities of Bacillus altitudinis, offering insights into its use for sustainable agricultural practices (Shan et al., 2024).
  • Fulvic acid enhancing pyrene biodegradation by immobilized Stenotrophomonas maltophilia: Effect and mechanism.: Explores the synergistic effect of salicylic acid with fulvic acid on the biodegradation processes of toxic compounds, demonstrating its potential in bioremediation technologies (Zhang et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)